Learn More
1-Pyrenebutyric Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Pyrenebutyric Acid |
| CAS | 3443-45-6 |
| Formula molecolare | C20H16O2 |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | 1-Pyrenebutanoic Acid, 1-Pyrenylbutyric Acid, 4-(1-Pyrene)butanoic Acid, 4-(1-Pyrene)butyric Acid, 4-(1-Pyrenyl)butanoic Acid, 4-(1-Pyrenyl)butyric Acid, NSC 30833, Pyrene-3-butyric Acid, gamma-(3-Pyrenyl)butyric Acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C20H16O2/c21-18(22)6-2-3-13-7-8-16-10-9-14-4-1-5-15-11-12-17(13)20(16)19(14)15/h1,4-5,7-12H,2-3,6H2,(H,21,22) |
| SMILES | OC(=O)CCCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34 |
| IUPAC Name | 4-pyren-1-ylbutanoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 288.34 |
| Peso formulazione | 288.115 |