Learn More
1-Pyrenecarboxaldehyde, 98+%
Codice prodotto. 11353016
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11353016 5 g 5g
11363016 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11353016 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L10835.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 3029-19-4 | C17H10O | 230.266 g/mol
1-Pyrenecarboxaldehyde is a important intermediate used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field. It is used as a highly polarity-sensitive fluorophore for SNP typing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-Pyrenecarboxaldehyde is a important intermediate used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field. It is used as a highly polarity-sensitive fluorophore for SNP typing.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with strong bases and strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3029-19-4
Formula molecolare C17H10O
Molecular Weight (g/mol) 230.266
Numero MDL MFCD00004139
InChI Key RCYFOPUXRMOLQM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-pyrenecarboxaldehyde, 1-formylpyrene, 1-pyrenealdehyde, pyrenecarboxaldehyde, 3-formylpyrene, 3-pyrenealdehyde, 3-pyrenylaldehyde, pyrene-1-aldehyde, 3-pyrenecarboxaldehyde, 1-pyrenecarbaldehyde
PubChem CID 232848
IUPAC Name pyrene-1-carbaldehyde
SMILES C1=CC2=C3C(=C1)C=CC4=C(C=CC(=C43)C=C2)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Pyrenecarboxaldehyde
Punto di fusione 125°C to 128°C
Quantità 5 g
Beilstein 1874889
Sensibilità Air Sensitive
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 230.27
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Pyrenecarboxaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Pyrene-1-carbaldehyde