Learn More
1-Pyrenecarboxaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30413823
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30413823 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30413823 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP98920010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Pyrenecarboxaldehyde
CAS 3029-19-4
Formula molecolare C17H10O
Quantità 10 g
Sinonimo 1-Formylpyrene, 1-Pyrenealdehyde, 1-Pyrenecarbaldehyde, 3-Formylpyrene, 3-Pyrenealdehyde, 3-Pyrenecarboxaldehyde, 3-Pyrenylaldehyde, NSC 30811
InChI Formula InChI=1S/C17H10O/c18-10-14-7-6-13-5-4-11-2-1-3-12-8-9-15(14)17(13)16(11)12/h1-10H
SMILES O=CC1=CC=C2C=CC3=CC=CC=4C=CC1=C2C34
IUPAC Name pyrene-1-carbaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 230.26
Peso formulazione 230.0732