Learn More
1-Pyrenemethanol, TRC
Codice prodotto. 30419297
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30419297 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30419297 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP989440500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Pyrenemethanol
CAS 24463-15-8
Formula molecolare C17 H12 O
Quantità 500 mg
Sinonimo 1-Pyrenemethanol, 1-(1-Hydroxymethyl)pyrene, 1-Hydroxymethylpyrene
InChI Formula InChI=1S/C17H12O/c18-10-14-7-6-13-5-4-11-2-1-3-12-8-9-15(14)17(13)16(11)12/h1-9,18H,10H2
SMILES OCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
IUPAC Name pyren-1-ylmethanol
Molecular Weight (g/mol) 232.28
Peso formulazione 232.0888