Learn More
[1-(Pyrid-3-ylmethyl)piperid-4-yl]methanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10756725
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10756725 1 g Amber Glass Bottle 1g
10021784 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10756725 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC69809DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 934570-59-9
Formula molecolare C12H18N2O
Molecular Weight (g/mol) 206.289
Numero MDL MFCD09879988
InChI Key RAJQONMXWKPTTO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-pyrid-3-ylmethyl piperid-4-yl methanol, 1-pyridin-3-ylmethyl piperidin-4-yl methanol, 4-piperidinemethanol,1-3-pyridinylmethyl, 1-3-pyridylmethyl-4-piperidyl methan-1-ol, 4-piperidinemethanol, 1-3-pyridinylmethyl-, dihydrochloride
PubChem CID 24229775
IUPAC Name [1-(pyridin-3-ylmethyl)piperidin-4-yl]methanol
SMILES C1CN(CCC1CO)CC2=CN=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico [1-(Pyrid-3-ylmethyl)piperid-4-yl]methanol
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 206.29
Percent Purity 97%