Learn More
1-(pyrid-3-ylmethyl)piperidine-4-carboxylic acid dihydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10123044
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10123044 5 g Amber Glass Bottle 5g
10575944 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10123044 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC69851DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Identificatori chimici
CAS 946409-40-1
Formula molecolare C12H18Cl2N2O2
Molecular Weight (g/mol) 293.188
Numero MDL MFCD06801260
InChI Key FLINLLCJYJQIIY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-pyridin-3-ylmethyl piperidine-4-carboxylic acid dihydrochloride, 1-pyrid-3-ylmethyl piperidine-4-carboxylic acid dihydrochloride, 1-pyridin-3-yl methyl piperidine-4-carboxylic acid dihydrochloride, 1-pyridin-3-yl methyl piperidine-4-carboxylic acid-hydrogen chloride 1/2
PubChem CID 42935493
IUPAC Name 1-(pyridin-3-ylmethyl)piperidine-4-carboxylic acid;dihydrochloride
SMILES C1CN(CCC1C(=O)O)CC2=CN=CC=C2.Cl.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(Pyrid-3-ylmethyl)piperidine-4-carboxylic acid dihydrochloride
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 293.19
Percent Purity 95%