missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Pyridin-3-yl-piperazine Hydrochloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Pyridin-3-yl-piperazine Hydrochloride |
| CAS | 1010133-97-7 |
| Formula molecolare | C9H13N3•HCl |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 1-(3-Pyridinyl)piperazine Hydrochloride, 1-(3-Pyridyl)piperazine Hydrochloride, 1-(Pyridin-3-yl)piperazine Hydrochloride, 3-(Piperazin-4-yl)pyridine Hydrochloride, NSC 505538 Hydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H13N3.ClH/c1-2-9(8-11-3-1)12-6-4-10-5-7-12;/h1-3,8,10H,4-7H2;1H |
| SMILES | C1=CC(=CN=C1)N2CCNCC2.Cl |
| IUPAC Name | 1-(pyridin-3-yl)piperazine hydrochloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 199.68 |
| Peso formulazione | 199.09 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?