Learn More
1-(Pyridin-3-ylmethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15572303 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15572303 5 g 5g
15562303 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15572303 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 449970050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 864754-21-2
Formula molecolare C15H20BN3O2
Molecular Weight (g/mol) 285.15
Numero MDL MFCD08706029
InChI Key LVLQAPQDEZOFQU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazol-1-yl methyl pyridine, 1-pyridin-3-ylmethyl-1h-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 3-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyrazol-1-ylmethyl-pyridine, 1-3-pyridylmethyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 3-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazol-1-yl methyl pyridine, 3-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazol-1-yl methyl pyridine, pubchem18546, 1-pyridin-3-ylmethyl-1h-pyrazole-4-boronic acid
PubChem CID 17999185
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CN(CC2=CN=CC=C2)N=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(Pyridin-3-ylmethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Punto di fusione 102.0°C to 106.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Quantità 5 g
IUPAC Name 3-[[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazol-1-yl]methyl]pyridine
Peso formulazione 285.16
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-(Pyridin-3-ylmethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid