Learn More
1-Pyrimidin-2-yl-piperidine-4-carboxylic acid, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10001174
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10001174 1 g 1g
10401474 5 g 5g
10546484 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10001174 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC20701DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Identificatori chimici
CAS 303144-44-7
Formula molecolare C10H12N3O2
Molecular Weight (g/mol) 206.23
Numero MDL MFCD00664474
InChI Key DYVXURZASBPYFR-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 1-pyrimidin-2-yl piperidine-4-carboxylic acid, 1-pyrimidin-2-yl-piperidine-4-carboxylic acid, 1-2-pyrimidinyl piperidine-4-carboxylic acid, 1-2-pyrimidinyl-4-piperidinecarboxylic acid, 1-2-pyrimidyl piperidine-4-carboxylic acid, 4-piperidinecarboxylic acid, 1-2-pyrimidinyl, acmc-1agno, 4-piperidinecarboxylicacid, 1-2-pyrimidinyl
PubChem CID 2767267
IUPAC Name 1-pyrimidin-2-ylpiperidine-4-carboxylic acid
SMILES [O-]C(=O)C1CCN(CC1)C1=NC=CC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Pyrimidin-2-yl-piperidine-4-carboxylic acid
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 207.23
Percent Purity 97%