Learn More
1-Pyrimidin-2-yl-piperidine-4-carboxylic acid, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Pyrimidin-2-yl-piperidine-4-carboxylic acid |
| Quantità | 10 g |
| Peso formulazione | 207.23 |
| Percent Purity | 97% |