Learn More
1-Pyrrolidinecarbodithioic Acid Ammonium Salt, TRC
Codice prodotto. 30415239
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
15 g
Dimensione della confezione:
15g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30415239 15 g 15g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30415239 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP99798515G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Pyrrolidinecarbodithioic Acid Ammonium Salt
CAS 5108-96-3
Formula molecolare C5H12N2S2
Quantità 15 g
Sinonimo 1-Pyrrolidinecarbodithioic acid','ammonium salt (8CI,9CI), 1-Pyrrolidinedithiocarboxylic acid ammonium salt, APDC, Ammonium 1-pyrrolidinecarbodithioate, Ammonium 1-pyrrolidinedithiocarboxylate, Ammonium N,N-tetramethylenedithiocarbamate, Ammonium pyrrolidine-1-dithiocarbamate, Ammonium pyrrolidine-N-dithiocarbamate, Ammonium pyrrolidinecarbodithioate, Ammonium pyrrolidinedithiocarboxylate, Pyrrolidine-N-dithiocarbamic Acid Ammonium
InChI Formula InChI=1S/C5H9NS2.H3N/c7-5(8)6-3-1-2-4-6;/h1-4H2,(H,7,8);1H3
SMILES [NH4+].[S-]C(=S)N1CCCC1
IUPAC Name azanium;pyrrolidine-1-carbodithioate
Molecular Weight (g/mol) 164.29
Peso formulazione 164.0442