Learn More
Microspec™ 1 Roll Autoclave Tape
Codice prodotto. 16605492
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
12 mm x 50 m
19 mm x 51 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
16605492 19 mm x 51 m Pezzo
16615492 12 mm x 50 m Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16605492 Fornitore Microspec™ N. del fornitore X3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.05€
    5.16€ / pezzi 1
    Risparmia 0.89€
    14% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Autoclavable tape roll
  • Autoclavable
  • Different sizes available
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Dimensioni (L x P) 19 mm x 51 m
Temperatura (sistema metrico) 121°C
Quantità 1