Learn More
1-S-Octyl-β-D-thioglucopyranoside, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10137653 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
2.5 g
10 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
2.50g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10137653 2.5 g Bottiglia in vetro 2.50g
10731361 500 mg Bottiglia in vetro 500mg
10239643 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10137653 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 315000025
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 85618-21-9
Formula molecolare C14H28O5S
Molecular Weight (g/mol) 308.44
Numero MDL MFCD00012189
InChI Key CGVLVOOFCGWBCS-DGTMBMJNSA-N
Sinonimo octyl thioglucopyranoside, octyl-i 2-d-1-thioglucopyranoside
PubChem CID 53720324
IUPAC Name (2R,3S,4S,5S,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-octylsulfanyloxane-3,4,5-triol
SMILES CCCCCCCCSC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-S-Octyl-β-D-thioglucopyranoside
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (ELSD) (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 2.5 g
Condizione di rotazione specifica − 46.00 (20.00°C c=1,CH3OH)
Rotazione specifica -46
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 308.44
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder