Learn More
1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-indolinecarboxylic acid, 90%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-(Tert-butoxycarbonyl)-2-indolinecarboxylic acid |
| CAS min. % | 90.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 90% |
| Quantità | 5 g |
| Peso formulazione | 263.29 |
| Percent Purity | 90% |