Learn More
1-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]cyclopropanecarboxylic acid, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10666433
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10666433 1 g Amber Glass Bottle 1g
10492913 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10666433 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SB02070DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Identificatori chimici
CAS 88950-64-5
Formula molecolare C9H15NO4
Molecular Weight (g/mol) 201.22
Numero MDL MFCD00083257
InChI Key DSKCOVBHIFAJRI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-boc-amino cyclopropanecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl amino cyclopropanecarboxylic acid, n-boc-1-aminocyclopropanecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonylamino cyclopropanecarboxylic acid, boc-acpc-oh, 1-tert-butoxy carbonyl amino cyclopropane-1-carboxylic acid, 1-boc amino cyclopanecarboxylic acid, 1-tert-butoxycarbonyl amino cyclopropane-1-carboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 1-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino
PubChem CID 688396
IUPAC Name 1-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}cyclopropane-1-carboxylic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1(CC1)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-[(Tert-butoxycarbonyl)amino]cyclopropanecarboxylic acid
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 201.22
Percent Purity 97%