Learn More
1-(tert-Butyl) 2-methyl 1,2-indolinedicarboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10424333
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10424333 1 g 1g
10587274 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10424333 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO01034DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
Chemical Identifiers
CAS 186704-03-0
Formula molecolare C15H19NO4
Molecular Weight (g/mol) 277.32
Numero MDL MFCD06200867
InChI Key JWTYDRKOSWALHD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-tert-butyl 2-methyl 1,2-indolinedicarboxylate, 1-tert-butyl 2-methyl indoline-1,2-dicarboxylate, 1-tert-butyl-2-methylindoline-1,2-dicarboxylate, 1-tert-butyl 2-methyl 2,3-dihydroindole-1,2-dicarboxylate, 1-boc-indolin-2-carboxylic acid methyl ester, 1-tert-butyl-2-methyl-1,2-indoline dicarboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl indoline-2-carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 2794661
IUPAC Name 1-O-tert-butyl 2-O-methyl 2,3-dihydroindole-1,2-dicarboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1C(CC2=CC=CC=C21)C(=O)OC
Specifications
Materiale o nome chimico 1-(Tert-butyl) 2-methyl 1, 2-indolinedicarboxylate
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 277.32
Percent Purity 97%