Learn More
1-(tert-butyl) 2-methyl 1H-indole-1,2-dicarboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10577683
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10577683 1 g 1g
10381343 250 mg 250mg
10717875 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10577683 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC27822DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 163229-48-9
Formula molecolare C15H17NO4
Molecular Weight (g/mol) 275.304
InChI Key UJVYYFYNECMKRA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-tert-butyl 2-methyl 1h-indole-1,2-dicarboxylate, 1-tert-butyl 2-methyl indole-1,2-dicarboxylate, 1-tert-butyl-2-methyl-1h-indole-1,2-dicarboxylate, 1h-indole-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-butyl 2-methyl ester, 1h-indole-1,2-dicarboxylicacid, 1-1,1-dimethylethyl 2-methyl ester
PubChem CID 2795473
IUPAC Name 1-O-tert-butyl 2-O-methyl indole-1,2-dicarboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1C2=CC=CC=C2C=C1C(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(tert-Butyl) 2-methyl 1H-indole-1, 2-dicarboxylate
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 1 g
Peso formulazione 275.3
Percent Purity 97%