Learn More
1-(tert-Butyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10633455
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10633455 5 g 5g
10311353 250 mg 250mg
10615753 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10633455 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CD07394DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 647824-51-9
Formula molecolare C10H16N2O
Molecular Weight (g/mol) 180.251
Numero MDL MFCD00120293
InChI Key WQHXOHHEPNBXMF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-tert-butyl-3,5-dimethyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1-tert-butyl-3,5-dimethyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, buttpark 99\12-15, 1-tert-butyl-3,5-dimethylpyrazole-4-carbaldehyde, acmc-20ap9c
PubChem CID 2776936
IUPAC Name 1-tert-butyl-3,5-dimethylpyrazole-4-carbaldehyde
SMILES CC1=C(C(=NN1C(C)(C)C)C)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(Tert-butyl)-3, 5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 5 g
Peso formulazione 180.25
Percent Purity 97%