Learn More
Alfa Aesar™ 1-tert-Butyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde, 95%
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-tert-Butyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 180.25 |
| Percent Purity | 95% |