Learn More
1-tert-Butyl-3,5-dimethylbenzene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-tert-Butyl-m-Xylene |
| CAS | 98-19-1 |
| Formula molecolare | C12 H18 |
| Quantità | 250 g |
| Sinonimo | 1-(1,1-Dimethylethyl)-3,5-dimethylbenzene, Xylometazoline Hydrochloride Imp. D (EP) |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H18/c1-9-6-10(2)8-11(7-9)12(3,4)5/h6-8H,1-5H3 |
| SMILES | Cc1cc(C)cc(c1)C(C)(C)C |
| IUPAC Name | 1-tert-butyl-3,5-dimethylbenzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 162.27 |
| Peso formulazione | 162.1409 |