Learn More
1-tert-Butyl-3,5-dimethylbenzene, TRC
Codice prodotto. 30338821
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30338821 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30338821 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB699318100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-tert-Butyl-m-Xylene
CAS 98-19-1
Formula molecolare C12 H18
Quantità 100 g
Sinonimo 1-(1,1-Dimethylethyl)-3,5-dimethylbenzene, Xylometazoline Hydrochloride Imp. D (EP)
InChI Formula InChI=1S/C12H18/c1-9-6-10(2)8-11(7-9)12(3,4)5/h6-8H,1-5H3
SMILES Cc1cc(C)cc(c1)C(C)(C)C
IUPAC Name 1-tert-butyl-3,5-dimethylbenzene
Molecular Weight (g/mol) 162.27
Peso formulazione 162.1409