Learn More
1-tert-Butyl 3-Ethyl 5-methyl 2-((2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)ethoxy)methyl)-4-(2-chlorophenyl)-6-methylpyridine-1,3,5(4H)-tricarboxylate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-tert-Butyl 3-Ethyl 5-methyl 2-((2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)ethoxy)methyl)-4-(2-chlorophenyl)-6-methylpyridine-1,3,5(4H)-tricarboxylate |
| CAS | 2512209-23-1 |
| Formula molecolare | C30 H41 Cl N2 O9 |
| Quantità | 25 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C30H41ClN2O9/c1-10-40-26(35)24-21(17-39-16-15-32-27(36)41-29(3,4)5)33(28(37)42-30(6,7)8)18(2)22(25(34)38-9)23(24)19-13-11-12-14-20(19)31/h11-14,23H,10,15-17H2,1-9H3,(H,32,36) |
| SMILES | CCOC(=O)C1=C(COCCNC(=O)OC(C)(C)C)N(C(=O)OC(C)(C)C)C(=C(C1c2ccccc2Cl)C(=O)OC)C |
| IUPAC Name | 1-O-tert-butyl 5-O-ethyl 3-O-methyl 4-(2-chlorophenyl)-2-methyl-6-[2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]ethoxymethyl]-4H-pyridine-1,3,5-tricarboxylate |
| Molecular Weight (g/mol) | 609.107 |
| Peso formulazione | 608.25 |