Learn More
1-(tert-Butyl)-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid, ≥95%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-(tert-Butyl)-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid |
| CAS min. % | 97.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber glass bottle |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 182.22 |
| Percent Purity | 97% |