Learn More
1-(tert-Butyl)-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid, ≥95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10586995
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10586995 5 g 5g
10008171 1 g 1g
10485142 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10586995 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SPB03128DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 175277-09-5
Formula molecolare C9H14N2O2
Molecular Weight (g/mol) 182.223
Numero MDL MFCD00084917
InChI Key JZPMLZWJUMATOQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-tert-butyl-3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 2-tert-butyl-5-methyl-pyrazole-3-carboxylic acid, 1-tert-butyl-3-methylpyrazole-5-carboxylic acid, maybridge1_008627, buttpark 9218-70, 2-tert-butyl-5-methyl-3-pyrazolecarboxylic acid, 1-tert-butyl-5-carboxy-3-methyl-1h-pyrazole, 1-tert-butyl-3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 2744573
IUPAC Name 2-tert-butyl-5-methylpyrazole-3-carboxylic acid
SMILES CC1=NN(C(=C1)C(=O)O)C(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(tert-Butyl)-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 5 g
Peso formulazione 182.22
Percent Purity 97%