Learn More
1-tert-Butyl 4-(9-H-fluoren-9-ylmethyl) hydrogen (2R)-piperazine-1,2,4-tricarboxyl, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10225984
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10225984 1 g Amber Glass Bottle 1g
10759205 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10225984 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO08425DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 209593-18-0
Formula molecolare C25H28N2O6
Molecular Weight (g/mol) 452.507
Numero MDL MFCD02179102
InChI Key ZVHNNCSUTNWKFC-OAQYLSRUSA-N
Sinonimo r-1-n-boc-4-n-fmoc-2-piperazine carboxylic acid, r-1-n-boc-4-n-fmoc-2-piperazinecarboxylicacid, r-4-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl-1-tert-butoxycarbonyl piperazine-2-carboxylic acid, 1-boc-4-fmoc-piperazine-2-r-carboxylic acid, 2r-1-tert-butoxycarbonyl-4-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl piperazine-2-carboxylic acid, r-piperazine-1,2,4-tricarboxylic acid 1-tert-butyl ester 4-9h-fluoren-9-ylmethyl ester, 1-tert-butyl 4-9-h-fluoren-9-ylmethyl hydrogen 2r-piperazine-1,2,4-tricarboxylate, bestipharma 115-414, r-4-fmoc-1-tert-butoxycarbonyl piperazine-2-carboxylic acid, 2r-4-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl-1-2-methylpropan-2-yl oxycarbonyl piperazine-2-carboxylic acid
PubChem CID 7128295
IUPAC Name (2R)-4-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl)-1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]piperazine-2-carboxylic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1C(=O)O)C(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
Specifica
Materiale o nome chimico 1-tert-Butyl 4-(9-H-fluoren-9-ylmethyl) hydrogen (2R)-piperazine-1, 2, 4-tricarboxyl
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 452.5
Percent Purity 97%