Learn More
1-tert-Butyl 4-(pentafluorophenyl) piperidine-1,4-dicarboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10507664
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10507664 1 g Amber Glass Bottle 1g
10041244 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10507664 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO08295DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 294885-28-2
Formula molecolare C17H18F5NO4
Molecular Weight (g/mol) 395.33
Numero MDL MFCD09879992
InChI Key PPKHOXJANSFRFJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-tert-butyl 4-pentafluorophenyl piperidine-1,4-dicarboxylate, 1-tert-butyl 4-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl piperidine-1,4-dicarboxylate, o1-tert-butyl o4-2,3,4,5,6-pentakis fluoranyl phenyl piperidine-1,4-dicarboxylate, 1,4-piperidinedicarboxylicacid, 1-1,1-dimethylethyl 4-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester, piperidine-1,4-dicarboxylic acid o1-tert-butyl ester o4-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl ester
PubChem CID 11749780
IUPAC Name 1-O-tert-butyl 4-O-(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl) piperidine-1,4-dicarboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)C(=O)OC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Specifica
Materiale o nome chimico 1-tert-Butyl 4-(pentafluorophenyl) piperidine-1, 4-dicarboxylate
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 395.32
Percent Purity 95%