Learn More
1-(tert-butyl)-5-methyl-1H-pyrazole-3-carbohydrazide, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10724023
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10724023 1 g 1g
10631123 250 mg 250mg
10168054 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10724023 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SPB08431DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-11-2026
Identificatori chimici
CAS 306937-23-5
Formula molecolare C9H16N4O
Molecular Weight (g/mol) 196.254
InChI Key TWKKUKBETOOWRR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-tert-butyl-5-methyl-1h-pyrazole-3-carbohydrazide, maybridge1_008666, 1-tert-butyl-5-methyl-pyrazole-3-carbohydrazide, 1-tert-butyl-5-methylpyrazole-3-carbohydrazide, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 1-1,1-dimethylethyl-5-methyl-, hydrazide
PubChem CID 2735685
IUPAC Name 1-tert-butyl-5-methylpyrazole-3-carbohydrazide
SMILES CC1=CC(=NN1C(C)(C)C)C(=O)NN
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(tert-Butyl)-5-methyl-1H-pyrazole-3-carbohydrazide
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 1 g
Peso formulazione 196.25
Percent Purity 97%