Learn More
1-(tert-Butyldimethylsilyl)imidazole, 97%
Codice prodotto. 11354198
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11354198 1 g 1g
11344198 5 g 5g
11364198 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11354198 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 041462.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 54925-64-3 | C9H18N2Si | 182.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 54925-64-3
Formula molecolare C9H18N2Si
Molecular Weight (g/mol) 182.34
Numero MDL MFCD00011682
InChI Key VUENSYJCBOSTCS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-tert-butyldimethylsilyl-1h-imidazole, 1-tert-butyldimethylsilyl imidazole, tert-butyldimethylsilylimidazole, n-tert-butyldimethylsilylimidazole, t-butyldimethylsilylimidazole, 1-t-butyldimethylsilyl imidazole, 1h-imidazole, 1-1,1-dimethylethyl dimethylsilyl, tbdmsim, imidazole, tbdms derivative, 1-tert-butyldimethylsilylimidazole
PubChem CID 171385
IUPAC Name tert-butyl-imidazol-1-yl-dimethylsilane
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)N1C=CN=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(tert-Butyldimethylsilyl)imidazole
Densità 0.94 g/mL
Punti di ebollizione 247°C to 250°C
Punto d'infiammabilità 99°C (210°F)
Indice di rifrazione 1.4805
Quantità 1 g
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 182.34
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid