Learn More
1-Tetracosene, TRC
Codice prodotto. 30453505
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30453505 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30453505 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT585763100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Tetracosene
CAS 10192-32-2
Formula molecolare C24 H48
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C24H48/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-24H2,2H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC=C
IUPAC Name tetracos-1-ene
Molecular Weight (g/mol) 336.638
Peso formulazione 336.376