Learn More
1-Tetradecanol, 99%
Codice prodotto. 10503551 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10503551 25 g Bottiglia in vetro 25g
10467002 5 g Bottiglia in vetro 5g
10703154 100 g Bottiglia in vetro 100g
10247553 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10503551 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 180730250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 112-72-1 | C14H30O | 214.39 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112-72-1
Formula molecolare C14H30O
Molecular Weight (g/mol) 214.39
Numero MDL MFCD00004757
InChI Key HLZKNKRTKFSKGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-tetradecanol, myristyl alcohol, tetradecanol, tetradecyl alcohol, n-tetradecanol, myristic alcohol, n-tetradecyl alcohol, lanette k, loxanol v, lanette wax ks
PubChem CID 8209
ChEBI CHEBI:77417
IUPAC Name tetradecan-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Tetradecanol
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 37.0°C to 40.0°C
Colore White
Punti di ebollizione 289.0°C
Punto d'infiammabilità 145°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)13OH
Quantità 25 g
Beilstein 01, 428
Indice di Merck 15, 6421
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether, slightly soluble in alcohol
Viscosità 6.4 mPa.s (60°C)
Peso formulazione 214.39
Percent Purity 99%
Forma fisica Low Melting Solid, Crystalline Powder, Crystals, Flakes, Pellets and/or Chunks
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Tetradecanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Tetradecanol