Learn More
1-Tetradecanol, TRC
Codice prodotto. 17951385
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17951385 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17951385 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT29248025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-n-Tetradecanol
CAS 112-72-1
Formula molecolare C14 H30 O
Quantità 25 g
Sinonimo 1-Tetradecanol, Tetradecanol (7CI), 1-Hydroxytetradecane, 1-Tetradecyl alcohol, Adol 18, Alfol 14, Conol 1495, Hainol 14SS, Hinol 14SS, Kalcohl 40, Kalcohl 4098, Kalcol 4098, Kolliwax MA, Lanette 14, Lanette K, Lanette Wax KS, Lorol C 14, Loxanol V, Myristic alcohol, Myristyl alcohol, NSC 8549, Nacol 14-95, Nacol 14-98, Nafol 14, Speziol C 14 Pharma, Tetradecyl alcohol, n-Tetradecan-1-ol, n-Tetradecanol, n-Tetradecyl alcohol
InChI Formula InChI=1S/C14H30O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h15H,2-14H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCO
IUPAC Name tetradecan-1-ol
Molecular Weight (g/mol) 214.39
Peso formulazione 214.2297