Learn More
1-Tetradecylamine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4509935
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Glass bottle
2016-42-4
C14H31N
213.41
PLZVEHJLHYMBBY-UHFFFAOYSA-N
tetradecylamine, 1-tetradecylamine, myristylamine, 1-tetradecanamine, n-tetradecylamine, 1-aminotetradecane, tetradecanamine, armeen 14, monotetradecylamine, alamine 5d
16217
tetradecan-1-amine
CCCCCCCCCCCCCCN
2016-42-4
C14H31N
213.41
PLZVEHJLHYMBBY-UHFFFAOYSA-N
tetradecylamine, 1-tetradecylamine, myristylamine, 1-tetradecanamine, n-tetradecylamine, 1-aminotetradecane, tetradecanamine, armeen 14, monotetradecylamine, alamine 5d
16217
tetradecan-1-amine
CCCCCCCCCCCCCCN
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 1-Tetradecylamine
Punto di fusione 37°C to 42°C
Colore Pink to White
Densità 0.9930g/mL
Punti di ebollizione 291°C
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare CH3(CH2)13NH2
Indice di rifrazione 1.5045 to 1.5065
Quantità 5 g
Beilstein 04, 201
Gravità specifica 0.993
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 213.41
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Solid or Crystals
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Tetradecylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.