Learn More
1-Tetrahydropyran-4-yl-1H-pyrazol-4-ylamine, 97%
Codice prodotto. 15204308 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15204308 1 g 1g
15214308 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15204308 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 453570010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1190380-49-4 | C8H13N3O | 167.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1190380-49-4
Formula molecolare C8H13N3O
Molecular Weight (g/mol) 167.21
Numero MDL MFCD11505007
InChI Key GZZNBQLBGSVOOZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-tetrahydro-2h-pyran-4-yl-1h-pyrazol-4-amine, 1-oxan-4-yl pyrazol-4-amine, 1-oxan-4-yl-1h-pyrazol-4-amine, 1h-pyrazol-4-amine, 1-tetrahydro-2h-pyran-4-yl, 1-tetrahydropyran-4-yl pyrazol-4-amine, 1-tetrahydro-pyran-4-yl-1h-pyrazol-4-ylamine, 1-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yl pyrazole-4-ylamine
PubChem CID 51063703
SMILES NC1=CN(N=C1)C1CCOCC1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Tetrahydropyran-4-yl-1H-pyrazol-4-ylamine
Punto di fusione 105.0°C to 107.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
IUPAC Name 1-(oxan-4-yl)-1H-pyrazol-4-amine
Peso formulazione 167.21
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Tetrahydropyran-4-yl-1H-pyrazol-4-ylamine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.