Learn More
1-Tetralone, 97%
Codice prodotto. 11460893
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11460893 500 g 500g
11450893 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11460893 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13303.36
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 529-34-0 | C10H10O | 146.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 529-34-0
Formula molecolare C10H10O
Molecular Weight (g/mol) 146.19
Numero MDL MFCD00001688
InChI Key XHLHPRDBBAGVEG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo alpha-tetralone, 1-tetralone, 3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 3,4-dihydro-1 2h-naphthalenone, tetralone, a-tetralone, 1-oxotetralin, 1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro, .alpha.-tetralone
PubChem CID 10724
IUPAC Name 3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one
SMILES O=C1CCCC2=CC=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Tetralone
Punto di fusione 6°C to 8°C
Densità 1.097
Punti di ebollizione 257°C
Punto d'infiammabilità 129°C (264°F)
Indice di rifrazione 1.5695
Quantità 500 g
Beilstein 607374
Peso formulazione 146.19
Percent Purity 97%