Learn More
[1-(Thien-2-ylmethyl)piperid-4-yl]methanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10757875
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10757875 1 g Amber Glass Bottle 1g
10192794 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10757875 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC66709DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Identificatori chimici
CAS 926921-81-5
Formula molecolare C11H17NOS
Molecular Weight (g/mol) 211.323
Numero MDL MFCD09817554
InChI Key KAZWOHUGLHRSDG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-thien-2-ylmethyl piperid-4-yl methanol, 1-thien-2-ylmethyl piperidin-4-yl methanol, 1-thiophen-2-ylmethyl piperidin-4-yl methanol, 1-2-thienylmethyl-4-piperidyl methan-1-ol, 1-thiophen-2-yl methyl piperidin-4-yl methanol, 4-piperidinemethanol, 1-2-thienylmethyl-, hydrochloride
PubChem CID 24229736
IUPAC Name [1-(thiophen-2-ylmethyl)piperidin-4-yl]methanol
SMILES C1CN(CCC1CO)CC2=CC=CS2
Specifica
Materiale o nome chimico [1-(Thien-2-ylmethyl)piperid-4-yl]methanol
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 211.33
Percent Purity 97%