Learn More
1-(Thien-2-ylmethyl)piperidine-4-carboxylic acid hydrochloridehydrate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10411934
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10411934 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10205474 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10411934 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC66751CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 944450-84-4
Formula molecolare C11H18ClNO3S
Molecular Weight (g/mol) 279.779
Numero MDL MFCD09817555
InChI Key YUUKLZNSOZECHH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-thien-2-ylmethyl piperidine-4-carboxylic acid hydrochloride hydrate, 1-thiophen-2-ylmethyl piperidine-4-carboxylic acid hydrate hydrochloride, 1-thiophen-2-ylmethyl piperidine-4-carboxylic acid hydrochloride hydrate, 1-thiophen-2-yl methyl piperidine-4-carboxylic acid-hydrogen chloride-water 1/1/1
PubChem CID 44118590
IUPAC Name 1-(thiophen-2-ylmethyl)piperidine-4-carboxylic acid;hydrate;hydrochloride
SMILES C1CN(CCC1C(=O)O)CC2=CC=CS2.O.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(Thien-2-ylmethyl)piperidine-4-carboxylic acid hydrochloridehydrate
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 279.79
Percent Purity 97%