Learn More
(1-Thieno[3,2-d]pyrimidin-4-ylpiperid-4-yl)methanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10215724
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10215724 1 g Amber Glass Bottle 1g
11366855 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10215724 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC63809DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 910037-26-2
Formula molecolare C12H15N3OS
Molecular Weight (g/mol) 249.332
Numero MDL MFCD09065024
InChI Key UXMVQNYPOJJGNA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-ylpiperid-4-yl methanol, 1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl piperidin-4-yl methanol, 4-piperidinemethanol,1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl, 1-thiopheno 2,3-e pyrimidin-4-yl-4-piperidyl methan-1-ol
PubChem CID 24229707
IUPAC Name (1-thieno[3,2-d]pyrimidin-4-ylpiperidin-4-yl)methanol
SMILES C1CN(CCC1CO)C2=NC=NC3=C2SC=C3
Specifica
Materiale o nome chimico (1-Thieno[3, 2-d]pyrimidin-4-ylpiperid-4-yl)methanol
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 249.34
Percent Purity 97%