Learn More
(1-Thieno[3,2-d]pyrimidin-4-ylpiperid-4-yl)methanol, 97%, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | (1-Thieno[3, 2-d]pyrimidin-4-ylpiperid-4-yl)methanol |
| CAS min. % | 96.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 5 g |
| Peso formulazione | 249.34 |
| Percent Purity | 97% |