Learn More
(1-Thieno[3,2-d]pyrimidin-4-ylpiperid-4-yl)methylamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10285764
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10285764 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10718465 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10285764 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC63813CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identificatori chimici
CAS 937795-94-3
Formula molecolare C12H16N4S
Molecular Weight (g/mol) 248.35
Numero MDL MFCD09787494
InChI Key ZKNFKYHZGAWSEG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-ylpiperid-4-yl methylamine, 1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl piperidin-4-yl methanamine, 1-1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl piperidin-4-yl methanamine, 1-thiopheno 2,3-e pyrimidin-4-yl-4-piperidyl methylamine, 4-4-aminomethyl piperidin-1-yl thieno 3,2-d pyrimidine
PubChem CID 24229708
SMILES NCC1CCN(CC1)C1=C2SC=CC2=NC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico (1-Thieno[3, 2-d]pyrimidin-4-ylpiperid-4-yl)methylamine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
IUPAC Name 1-(1-{thieno[3,2-d]pyrimidin-4-yl}piperidin-4-yl)methanamine
Peso formulazione 248.35
Percent Purity 97%