Learn More
1-Thieno[3,2-d]pyrimidin-4-ylpiperidine-4-carbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10574994
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10574994 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10114154 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10574994 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC63804CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 916766-91-1
Formula molecolare C12H13N3OS
Molecular Weight (g/mol) 247.316
Numero MDL MFCD09817540
InChI Key YGMBYHWGCCTCNN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-ylpiperidine-4-carbaldehyde, 1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl piperidine-4-carboxaldehyde, 1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl piperidine-4-carbaldehyde, 4-4-formylpiperidin-1-yl thieno 3,2-d pyrimidine, 4-formyl-1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl piperidine, 1-thiopheno 2,3-e pyrimidin-4-ylpiperidine-4-carbaldehyde
PubChem CID 24229706
IUPAC Name 1-thieno[3,2-d]pyrimidin-4-ylpiperidine-4-carbaldehyde
SMILES C1CN(CCC1C=O)C2=NC=NC3=C2SC=C3
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Thieno[3, 2-d]pyrimidin-4-ylpiperidine-4-carbaldehyde
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 247.32
Percent Purity 97%