Learn More
1-Thieno[3,2-d]pyrimidin-4-ylpiperidine-4-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-Thieno[3, 2-d]pyrimidin-4-ylpiperidine-4-carboxylic acid |
| CAS min. % | 96.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 263.32 |
| Percent Purity | 97% |