Learn More
1-Thieno[3,2-d]pyrimidin-4-ylpiperidine-4-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11356855
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11356855 5 g Amber Glass Bottle 5g
10452494 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11356855 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC63801DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 910037-25-1
Formula molecolare C12H13N3O2S
Molecular Weight (g/mol) 263.32
Numero MDL MFCD09065023
InChI Key VWNHOIKUCNKRDY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-ylpiperidine-4-carboxylic acid, 1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl piperidine-4-carboxylic acid, 4-piperidinecarboxylicacid,1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl, 1-thiopheno 2,3-e pyrimidin-4-ylpiperidine-4-carboxylic acid, 4-piperidinecarboxylicacid, 1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl
PubChem CID 24229705
IUPAC Name 1-thieno[3,2-d]pyrimidin-4-ylpiperidine-4-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1CCN(CC1)C1=C2SC=CC2=NC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Thieno[3, 2-d]pyrimidin-4-ylpiperidine-4-carboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 263.32
Percent Purity 97%