Learn More
1-Thioglycerol, TRC
Codice prodotto. 30137983
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
Dimensione della confezione:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137983 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30137983 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT344485250G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Thioglycerol
CAS 96-27-5
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C3 H8 O2 S
Quantità 250 g
Sinonimo 3-Mercapto-1,2-propanediol, (+/-)-3-Mercapto-1,2-propanediol, 1,2-Dihydroxy-3-mercaptopropane, 1-Mercapto-2,3-dihydroxypropane, 1-Mercapto-2,3-propanediol, 1-Mercaptoglycerol, 1-Monothioglycerol, 1-Thio-2,3-propanediol, 1-Thio-DL-glycerol, 1-Thioglycerol, 2,3-Dihydroxy-1-propanethiol, 2,3-Dihydroxypropanethiol, 3-Mercapto-1,2-dihydroxypropane, DL-1-Thioglycerol, Glycerol-1-thiol, NSC 5370, Thioglycerin, Thioglycerol, Thiovanol, alpha-Monothioglycerol, alpha-Thioglycerin, alpha-Thioglycerol, alpha-Thiolglycerol, (±)-3-Mercapto-1,2-propanediol, α-Monothioglycerol, α-Thioglycerin, α-Thioglycerol, α-Thiolglycero
InChI Formula InChI=1S/C3H8O2S/c4-1-3(5)2-6/h3-6H,1-2H2
SMILES OCC(O)CS
IUPAC Name 3-sulfanylpropane-1,2-diol
Molecular Weight (g/mol) 108.16
Peso formulazione 108.0245
Percent Purity >95%