Learn More
1-Thionaphthol, 99%
Codice prodotto. 11461327
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11461327 1 g 1g
11471327 5 g 5g
11481327 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11461327 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24876.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 529-36-2 | C10H7S | 159.23 g/mol
1-Thionaphthol is used to produce the di-[1]naphthyl disulfide. It is also used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-Thionaphthol is used to produce the di-[1]naphthyl disulfide. It is also used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
Solubility
Soluble in diethyl ether and ethanol. Slightly soluble in water and dilute alkalis.
Notes
Store away from air. Store under dry inert gas. Incompatible with air and oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 529-36-2
Formula molecolare C10H7S
Molecular Weight (g/mol) 159.23
Numero MDL MFCD00039599
InChI Key SEXOVMIIVBKGGM-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 1-naphthalenethiol, 1-thionaphthol, naphthalenethiol, 1-naphthylthiol, unii-9a78cp495h, 1-mercaptonaphthalene, .alpha.-naphthyl mercaptan, naphthalene thiol, 1-napthalenethiol, naphthalen-1-thiol
PubChem CID 68259
IUPAC Name naphthalene-1-thiol
SMILES [S-]C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Specifications
Materiale o nome chimico 1-Thionaphthol
Quantità 1 g
Sensibilità Air Sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in diethyl ether and ethanol. Slightly soluble in water and dilute alkalis.
Peso formulazione 160.24
Percent Purity 99%
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Thionaphthol
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.