Learn More
1-(trans-2-Phenylethenyl)-4-(2-phenylethyl)benzene, 97%
Codice prodotto. 15477785
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15477785 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15477785 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H31077.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 95166-77-1 | C22H20 | 284.402 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(trans-2-Phenylethenyl)-4-(2-phenylethyl)benzene
CAS 95166-77-1
Punto di fusione 155°C to 157°C
Formula molecolare C22H20
Numero MDL MFCD12407080
Quantità 1 g
Sinonimo 1-trans-2-phenylethenyl-4-2-phenylethyl benzene, 1-e-2-phenylethenyl-4-2-phenylethyl benzene, 4-phenethyl-cis-stilbene, 4-phenethyl-trans-stilbene, 4-trans-beta-styryl bibenzyl
InChI Key VKIHNQGTZXZCPE-ACCUITESSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCC2=CC=C(C=C2)C=CC3=CC=CC=C3
IUPAC Name 1-[(E)-2-phenylethenyl]-4-(2-phenylethyl)benzene
Molecular Weight (g/mol) 284.402
PubChem CID 59832893
Peso formulazione 284.4
Percent Purity 97%