Learn More
1-Triacontanol, 96%
Codice prodotto. 10154940 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10154940 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10154940 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 218131000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 593-50-0 | C30H62O | 438.82 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Triacontanol
Nota nome 96%
CAS 593-50-0
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Colore Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C30H62O
Formula lineare CH3(CH2)29OH
Numero MDL MFCD00002963
Quantità 100 mg
Indice di Merck 15, 9753
Sinonimo 1-triacontanol, triacontanol, melissyl alcohol, myricyl alcohol, n-triacontanol, triacontyl alcohol, triacontanol-1, miraculan, myricyl alcohol van, 1-hydroxytriacontane
InChI Key REZQBEBOWJAQKS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
IUPAC Name triacontan-1-ol
Molecular Weight (g/mol) 438.82
PubChem CID 68972
ChEBI CHEBI:28409
Peso formulazione 438.82
Percent Purity 96%
Forma fisica Flakes