Learn More
1-(Trifluoromethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10210060
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10210060 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10210060 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MAY00136DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(Trifluoromethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
CAS 180918-40-5
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C8H11F3O2
Quantità 1 g
Sinonimo 1-trifluoromethyl cyclohexane-1-carboxylic acid, 1-trifluoromethyl cyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylicacid, 1-trifluoromethyl, acmc-20ap98, 1-trifluoromethyl-cyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylicacid,1-trifluoromethyl
InChI Key VFSFTDFBHSFDEE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCC(CC1)(C(=O)O)C(F)(F)F
IUPAC Name 1-(trifluoromethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 196.169
PubChem CID 15507524
Peso formulazione 196.17
Percent Purity 97%