Learn More
1-Trifluoromethylcyclopropane-1-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11314845
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11314845 1 g 1g
11334845 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11314845 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L17957.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 277756-46-4 | Molecular Formula: C5H5F3O2 | Molecular Weight: 154.088 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 277756-46-4
Formula molecolare C5H5F3O2
Molecular Weight (g/mol) 154.088
Numero MDL MFCD03093070
InChI Key SKCBKBCACWDALV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-trifluoromethyl cyclopropane-1-carboxylic acid, 1-trifluoromethyl cyclopropanecarboxylic acid, 1-trifluoromethylcyclopropanecarboxylic acid, 1-trifluoromethyl cyclopropane-1-carboxylicacid, 1-trifluoromethyl-1-cyclopropanecarboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 1-trifluoromethyl, 1-trifluoromethyl-cyclopropanecarboxylic acid, pubchem20086, acmc-20aa6t, 1-trifluoromethylcyclopropanecarboxylicacid
PubChem CID 2778306
IUPAC Name 1-(trifluoromethyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
SMILES C1CC1(C(=O)O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Trifluoromethylcyclopropane-1-carboxylic acid
Punto di fusione 87°C to 89°C
Punti di ebollizione 182°C to 184°C
Quantità 1 g
Numero UN UN3261
Beilstein 8543283
Peso formulazione 154.09
Percent Purity 97%