Learn More
1-(Triphenylmethyl)-1H-imidazole (Deschloroclotrimazole), Mikromol™
Codice prodotto. 17922486
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17922486 25 mg 25mg
17902416 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17922486 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0015.110025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-(Triphenylmethyl)-1H-imidazole (Deschloroclotrimazole)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(Triphenylmethyl)-1H-imidazole (Deschloroclotrimazole)
CAS 15469-97-3
Nomi componenti o analita 1-(Triphenylmethyl)-1H-imidazole (Deschloroclotrimazole)
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C22 H18 N2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 1-(Triphenylmethyl)-1H-imidazole, Clotrimazole Imp. F (EP), Deschloroclotrimazole, Clotrimazole Impurity F
InChI Formula InChI=1S/C22H18N2/c1-4-10-19(11-5-1)22(24-17-16-23-18-24,20-12-6-2-7-13-20)21-14-8-3-9-15-21/h1-18H
SMILES c1ccc(cc1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)n4ccnc4
IUPAC Name 1-tritylimidazole
Molecular Weight (g/mol) 310.39
Quantità 25 mg
Peso formulazione 310.147 g/mol