Learn More
1-Undecanol, 98%
Codice prodotto. 10123670 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10123670 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
10686722 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10123670 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 140685000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 112-42-5 | C11H24O | 172.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-42-5
Formula molecolare C11H24O
Molecular Weight (g/mol) 172.31
Numero MDL MFCD00004751
InChI Key KJIOQYGWTQBHNH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-undecanol, undecyl alcohol, undecanol, n-undecanol, n-undecyl alcohol, hendecanoic alcohol, hendecyl alcohol, 1-hendecanol, n-hendecylenic alcohol, tip-nip
PubChem CID 8184
ChEBI CHEBI:87499
IUPAC Name undecan-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCO
Tekniske data
Materiale o nome chimico 1-Undecanol
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 11.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8310g/mL
Punti di ebollizione 146.0°C (30.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >112°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)10OH
Indice di rifrazione 1.4370 to 1.4420
Quantità 500 mL
Beilstein 01, 427
Gravità specifica 0.831
Informazioni di solubilità Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in 60% alcohol
Peso formulazione 172.31
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Undecanol
Signalord
  • Attenzione
Farekategori
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Faresætning
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Sikkerhedssætning
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.